Tisk…
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ400
C2632-100G C2632-1KG C2632-250G C2632-25G C2632-6X100G
SIALC2632-100GEA 5430 CZK
SIALC2632-100G SIALC2632-1KG SIALC2632-250G SIALC2632-25G SIALC2632-6X100G
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid), Sigma-Aldrich®
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid)
Vzorec: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Bod tání: 324 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003837
CAS číslo: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 13,01773