CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid) ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
A17037.14
A17037.22
A17037.36
A17037.14EA
1180
CZK
A17037.14
A17037.22
A17037.36
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid) ≥99%
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid)
Purity: 99%
CAS No.: 1135-40-6
Molecular Formula: C9H19NO3S
Formula Weight: 221.32
Odour: Odourless
Melting Point: 324°
Beilstein Reference: 2835588
Merck Reference: 14,1767
MDL No.: MFCD00003837
Vzorec:
C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H Bod tání: 324 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003837 CAS číslo: 1135-40-6 EINECS: 214-492-1 Merck Index: 14,1767 |