Tisk…
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
C2278-100G C2278-1KG C2278-25G C2278-500G
SIALC2278-100GEA 8150 CZK
SIALC2278-100G SIALC2278-1KG SIALC2278-25G SIALC2278-500G
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid), Sigma-Aldrich®
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Vzorec: C₉H₁₉NO₄S
MW: 237,32 g/mol
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041778
CAS číslo: 73463-39-5