CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
327741000
327740010
327740250
ACRO327741000EA
3600
CZK
ACRO327741000
ACRO327740010
ACRO327740250
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) 99%
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Vzorec:
C₉H₁₉NO₄S MW: 237,32 g/mol Bod tání: 263…271 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041778 CAS číslo: 73463-39-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Solubility | (0.1M in water) Clear colorless solution |
UV | at 280 nm A: ≤0.03 |
pH | 5 to 6.5 (1 % in water at 25°C) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |