Tisk…
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
B21305.14 B21305.22 B21305.36
B21305.14EA 1200 CZK
B21305.14 B21305.22 B21305.36
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥98%
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Purity: 98% CAS No.: 73463-39-5 Molecular Formula: C9H19NO4S Formula Weight: 237.32 Melting Point: 270-274° MDL No.: MFCD00041778
Vzorec: C₉H₁₉NO₄S
MW: 237,32 g/mol
Bod tání: 270…274 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041778
CAS číslo: 73463-39-5