Tisk…
4,4'-Dimethylbenzophenone 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
408220100 408220010
ACRO408220100EA 2300 CZK
ACRO408220100 ACRO408220010
4,4'-Dimethylbenzophenone 98+%
4,4'-Dimethylbenzophenone
Vzorec: C₁₅H₁₄O
Bod varu: 200 °C (17 mmHg)
Bod tání: 93…97 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017214
CAS číslo: 611-97-2
EINECS: 210-287-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥98.0 %