Tisk…
4,4'-Dimethoxybenzophenone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Bis(4-methoxyphenyl)methanone
161740250 161741000
ACRO161740250EA 2450 CZK
ACRO161740250 ACRO161741000
4,4'-Dimethoxybenzophenone 97%
4,4'-Dimethoxybenzophenone
Vzorec: C₁₅H₁₄O₃
Bod varu: 180 - 240 °C (13 -rr)
Bod tání: 141…146 °C
Hustota: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008404
CAS číslo: 90-96-0
EINECS: 202-028-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %