Tisk…
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
T16403-100G T16403-25G
SIALT16403-100GEA 5520 CZK
SIALT16403-100G SIALT16403-25G
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₀O₅
MW: 246,22 g/mol
Bod varu: 100…102 °C (40 mmHg)
Bod tání: 196…198 °C
Hustota: 1,498 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002278
CAS číslo: 131-55-5
EINECS: 205-028-9