Tisk…
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10237.14 A10237.22
A10237.14EA 1500 CZK
A10237.14 A10237.22
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone ≥98%
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 131-55-5 Molecular Formula: C13H10O5 Formula Weight: 246.22 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 1914746
Vzorec: C₁₃H₁₀O₅
Bod varu: 100…102 °C (40 mmHg)
Bod tání: 198…203 °C
Hustota: 1,216
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002278
CAS číslo: 131-55-5
EINECS: 205-028-9