Tisk…
(1S)-(-)-β-Pinene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (-)-Pin-2(10)-ene
150320010 150322500
ACRO150320010EA 2320 CZK
ACRO150320010 ACRO150322500
(1S)-(-)-β-Pinene 98%
(1S)-(-)-β-Pinene
Vzorec: C₁₀H₁₆
MW: 136.24
Bod varu: 165…167 °C (760 mmHg)
Bod tání: –61 °C
Hustota: 0.87 g/cm³
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001345
CAS číslo: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
UN: 2319
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07600
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.860 to 0.880
Specific optical rotation -17° to -22° (25°C, 589 nm) (neat)