Tisk…
(1S)-(-)-β-Pinene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (-)-Pin-2(10)-ene
M-Clarity™ quality level = MQ100
112089-5ML 112089-1L 112089-250ML
SIAL112089-5MLEA 707 CZK
SIAL112089-5ML SIAL112089-1L SIAL112089-250ML
(1S)-(-)-β-Pinene, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-β-Pinene
Vzorec: C₁₀H₁₆
MW: 136.24
Bod varu: 165
Bod tání: –61 °C
Hustota: 0.9034 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 36
MDL Number: MFCD00001345
CAS číslo: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
UN: 2319
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07600