Tisk…
(1S)-(-)-β-Pinene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (-)-Pin-2(10)-ene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W290300-1KG-K W290300-8KG-K
SIALW290300-1KG-KEA 2630 CZK
SIALW290300-1KG-K SIALW290300-8KG-K
(1S)-(-)-β-Pinene, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-β-Pinene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Bod tání: –61 °C
Hustota: 0,9034 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 36 °C
MDL Number: MFCD00001345
CAS číslo: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
UN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07600