(1S)-(-)-β-Pinene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(-)-Pin-2(10)-ene
A17818.0F
A17818.AE
A17818.AP
A17818.0FEA
5940
CZK
A17818.0F
A17818.AE
A17818.AP
(1S)-(-)-β-Pinene ≥99%
(1S)-(-)-β-Pinene
Purity: 99%
CAS No.: 18172-67-3
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4780
Odour: Turpentine-like
Melting Point: -61°
Boiling Point: 164-165°
Beilstein Reference: 2038282
Merck Reference: 14,7446
Optical Rotation: -21° (neat)
UN No.: 2319
MDL No.: MFCD00001345
Vzorec:
C₁₀H₁₆ MW: 136.24 Bod varu: 164…165 °C Bod tání: –61 °C Hustota: 0.860 Bod vzplanutí: 36 °C (96 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001345 CAS číslo: 18172-67-3 EINECS: 242-060-2 UN: 2319 ADR: 3 III Merck Index: 12,07600 |