Tisk…
VWR®, Poličky pro kryoboxy
Dodavatel: VWR Collection
479-1169EA 1980 CZK
479-1169 479-1170
VWR®, Poličky pro kryoboxy
Stojany Poličky pro kryoboxy
Kartonová
  • stabilní s dlouhou životností
  • lehká – police s 20 přihrádkami váží bez kryoboxů pouhých 1,1 kg
  • vhodná pro kryoboxy s výškou 50 mm
Ekonomicky výhodná polepená lepenková police pro stojící mrazničky.