Tisk…
Lázně ultrazvukové, řada Elmasonic P
Dodavatel: ELMA SCHMIDBAUER
1013737 1013761 1013777 1013804 1013810 1013737-001 1013735-001 1013761-001 1013777-001 1013804-001 1013810-001
142-0051EA 30640 CZK
142-0051 142-0047 142-0048 142-0049 142-0050 ELMA1013737-001 ELMA1013735-001 ELMA1013761-001 ELMA1013777-001 ELMA1013804-001 ELMA1013810-001
Lázně ultrazvukové, řada Elmasonic P
Lázně ultrazvukové
Řada Elmasonic P ultrazvuková je ideální pro všechny aplikace v analytických a zdravotnických laboratořích a v průmyslové výrobě. Je k dispozici šest různých velikostí. Tyto praktické jednotky se snadno ovládájí pomocí přehledného displeje ukazující všechny nastavené a skutečné parametry. Díky několika speciálním funkcím jsou tyto jednotky ideální pro náročné aplikace čištění. Všechny modely jsou vybaveny mechanickým časovačem maximálně na15 minut.
  • Přehledný displej
  • Snadné a intuitivní nastavení
  • Výkonově řízený ultrazvuk s vysokou hustotou energie pro náročné aplikace (nízká frekvence) nebo jemný a tichý pro čištění kapilár a malých předmětů (vysoká frekvence)
  • Teplotu lze nastavit od 30 do 80 °C v krocích po 5 °C
Multifrekvenční při 37 kHz; standardní aplikace jsou prováděny při 37 kHz. Všechny jednotky jsou více výkonné než konvenční ultrazvukové jednotky. Pokud je vysoká hustota energie při čištění, lze energii snížit elektronicky.
Multifrekvenční při 8 kHz; provoz jednotky při 8 kHz prodlouží čištění a je ideální pro ošetření velmi malých a citlivých věcí. Dokonce i tenké kapiláry lze čistit pomocí mikroskopických kavitačních bublin. Při tété frekvenci je přístroj i velmi tichý.
Speciální ultrazvukové funkce:
Standard; pro aplikace v laboratoři, jako jsou mísení, rozpouštění, dispergovaní
Pulse; aktivovatelný přídavek energie ~20% díky zvýšenému špičkovému výkonu
Sweep; pro rovnoměrnou distribuci ultrazvukové energie
Degas; pro rychlé odplynění vzorků nebo rozpouštědel
Regulace energie; postupné snížení utrazvukové energie pro čištění citlivých povrchů
Dvě přídavné funkce jsou k dispozici:
Pauza; přerušit a znovu začít aktuální aplikaci
Regulace teploty; automatický začátek ultrazvuku po dosažení nastavené teploty