Tisk…
Ethanolamin 50% aqueous solution
Dodavatel: VWR Collection
Nebezpečí
Synonyms: 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
VWRS30435.552EA 0 CZK
VWRS30435.552 VWRS30435.460
Ethanolamin 50% aqueous solution
Ethanolamin
Vzorec: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61.08
Bod varu: ∼170 °C (1013 hPa)
Bod tání: 10.5
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 93
MDL Number: MFCD00008183
CAS číslo: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8 III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM