Tisk…
VWR®, Advanced SF kombinézy pro čisté prostory
Dodavatel: VWR Collection
113-1068EA 4780 CZK
113-1068 113-1073 113-1072 113-1071 113-1069 113-1067 113-1066 113-1065 113-1064 113-1063 113-1062 113-1061 113-1070
VWR®, Advanced SF kombinézy pro čisté prostory
Jednorázové oděvy
Kombinézy VWR® Advanced SF jsou vyrobeny z netkané polypropylenové tkaniny potažené prodyšnou polyetylenovou fólií.
  • K dispozici zužující se límec nebo kapuce a připojené návleky na boty
  • vsazené rukávy, zapínání na zip, elastické manžety
  • odolné vlákno s vynikající prodyšností a dobrým odvodem vodních par
  • vysoká ochrana proti tekutinám a částicím
  • uvolňování částic: úroveň II, klasifikace Helmke Drum
  • lehký a příjemný materiál
Testováno a vyrobeno v zařízení s certifikací ISO za přísných procesních kontrol. Šarže kontrolované a ověřené nezávislým laboratorním testováním.