Tisk…
VWR® Basic, Kombinézy pro čisté prostory SMS
Dodavatel: VWR Collection
113-1097EA 5360 CZK
113-1097 113-1103 113-1102 113-1101 113-1099 113-1096 113-1098 113-1095 113-1094 113-1093 113-1092 113-1091 113-1090
VWR® Basic, Kombinézy pro čisté prostory SMS
Jednorázové oděvy
Tyto kombinézy pro čisté prostory jsou vyrobeny z vícevrstvé spunbond - meltblown - spun-bonded (SMS) látky bez obsahu latexu, která nabízí vysokou pevnost v tahu a přitom zůstává měkká, pohodlná a prodyšná.
  • zužující se límec, vsazené rukávy, zapínání na zip, elastické manžety
  • ochrana proti tekutinám a částicím
  • nižší ochrana proti chemickému potřísnění