Tisk…
VWR® Basic, Vousenky SPP
Dodavatel: VWR Collection
113-1463EA 2310 CZK
113-1463 113-1464
VWR® Basic, Vousenky SPP
Jednorázové oděvy
VWR® Basic SPP beard covers are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
  • Lightweight and breathable first line barrier protection
Tento druh oděvu je vhodný pro méně kritická prostředí nebo jako převlek ve vstupní místnosti. Vousenky jsou vyráběné a testované v provozech dle normy ISO a validované několika nezávislými laboratořemi.
Průměr (natažené): 406 mm