Tisk…
VWR® Basic, Pláště pro čisté prostory SPP, jednorázové
Dodavatel: VWR Collection
113-1114EA 2670 CZK
113-1114 113-1113 113-1112 113-1111 113-1124 113-1115 113-1116 113-1123 113-1122 113-1121 113-1120 113-1119 113-1118
VWR® Basic, Pláště pro čisté prostory SPP, jednorázové
Jednorázové oděvy
VWR® Basic SPP lab coats are manufactured from a strong, lightweight and breathable spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates in non hazardous environments.
  • Tapered collar, inset sleeves, snap closure
  • Elasticated or knitted cuffs, no pockets or three pockets
  • Lightweight and breathable first line barrier protection
Tento druh pláště je vhodný pro méně kritická prostředí nebo jako převlek ve vstupní místnosti. Pláště jsou vyráběny a testovány v provozech dle normy ISO a validovány několika nezávislými laboratořemi.
Balení: 25 or 30 coats per carton.