Tisk…
VWR® Basic, Šaty, SPP
Dodavatel: VWR Collection
113-1152EA 2900 CZK
113-1152 113-1151 113-1154 113-1155 113-1153
VWR® Basic, Šaty, SPP
Jednorázové oděvy
VWR® Basic SPP frocks are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
  • Snap collar, raglan sleeves and snap closure
  • Elasticated cuffs, without pockets
  • Lightweight and breathable first line barrier protection
Tento druh oděvu je vhodný pro méně kritická prostředí nebo jako převlek ve vstupní místnosti. Šaty jsou vyráběny a testovány v provozech dle ISO a validovány několika nezávislými laboratořemi.