Tisk…
Polyvinyl alcohol, M.W. 145,000 ≥98% for synthesis, hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14894.0101 8.14894.1001
8.14894.0101EA 844 CZK
8.14894.0101 8.14894.1001
Polyvinyl alcohol, M.W. 145,000 ≥98% for synthesis, hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Polyvinyl alcohol
Vzorec: [-CH₂CH(OH)-]n
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00081922
CAS číslo: 9002-89-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Melting Point 160 - 240 °C
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 0.4 - 0.6 g/cm3 (20 °C)