Phthalocyanine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Pigment Blue 16, 29H,31H-Phthalocyanine
253103-1G
253103-5G
SIAL253103-1GEA
1420
CZK
SIAL253103-1G
SIAL253103-5G
Phthalocyanine, Sigma-Aldrich®
Phthalocyanine
Vzorec:
C₃₂H₁₈N₈ MW: 514.55 Bod tání: 210 Hustota: 1.447 g/cm³ (–113 °C) |
MDL Number:
MFCD00005085 CAS číslo: 574-93-6 EINECS: 209-378-3 |