Phthalocyanine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Pigment Blue 16, 29H,31H-Phthalocyanine
32073.03
32073.06
32073.14
32073.03EA
1160
CZK
32073.03
32073.06
32073.14
Phthalocyanine
Phthalocyanine
CAS No.: 574-93-6
Molecular Formula: C32H18N8
Formula Weight: 514.52
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00005085
Vzorec:
C₃₂H₁₈N₈ MW: 514.55 Bod tání: 210 Hustota: 1.447 g/cm³ (–113 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005085 CAS číslo: 574-93-6 EINECS: 209-378-3 |