Tisk…
Methyl violet 2B
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12159.18 A12159.30 A12159.0B
A12159.18EA 1040 CZK
A12159.18 A12159.30 A12159.0B
Methyl violet 2B
Methyl violet 2B
CAS No.: 8004-87-3 Molecular Formula: C24H27N3.HCl Formula Weight: 393.96 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00012568
Vzorec: C₂₄H₂₈ClN₃
Bod tání: 137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012568
CAS číslo: 8004-87-3
UN: 3077
ADR: 9,III