Tisk…
Methyl violet 2B, pure, certified
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
415070250 415071000 415075000
ACRO415070250EA 1030 CZK
ACRO415070250 ACRO415071000 ACRO415075000
Methyl violet 2B, pure, certified
Methyl violet 2B
Vzorec: C₂₄H₂₈ClN₃
Bod tání: 137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012568
CAS číslo: 8004-87-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥75 %
UV Lambda max 582 to 588 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.06 to 1.19
BSC Certification Passes