Tisk…
Litmus, pure indicator grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
190220250 190221000 190225000
ACRO190220250EA 2000 CZK
ACRO190220250 ACRO190221000 ACRO190225000
Litmus, pure indicator grade
Litmus
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131528
CAS číslo: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark blue to black Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.01 % in water) Opaque dark blue
Visual transition interval from pH 4.8 (red) to pH 8.3 (blue)