Tisk…
Litmus indicator for titration (pH 5-8), Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
61280-25G 61280-25KG
61280-25GEA 8870 CZK
61280-25G HONC61280-25KG
Litmus indicator for titration (pH 5-8), Fluka™
Litmus
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131528
CAS číslo: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Change range (pH 5-8) complying