Tisk…
Copper(II) phthalocyanine ∼95% (dye basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 29H,31H-Phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32 copper, Pigment Blue 15
269150250 269152500
ACRO269150250EA 1580 CZK
ACRO269150250 ACRO269152500
Copper(II) phthalocyanine ∼95% (dye basis)
Copper(II) phthalocyanine
Vzorec: C₃₂H₁₆CuN₈
MW: 576,08 g/mol
Bod tání: 480 °C
MDL Number: MFCD00010719
CAS číslo: 147-14-8
EINECS: 205-685-1
Merck Index: 12,02584
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Titration with Na2S2O3 ≥94 % (ex Cu)