Tisk…
Fast green FCF, pure, certified
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
410530250 410531000
ACRO410530250EA 3170 CZK
ACRO410530250 ACRO410531000
Fast green FCF, pure, certified
Fast green FCF
Vzorec: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013053
CAS číslo: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Merck Index: 13,03970
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Bordeaux to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥85 %
UV Lambda max 622 to 626 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.20
BSC Certification Passes