Tisk…
May Grunwald's eosin-methylene blue solution, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
3855.1000EA 1170 CZK
3855.1000 3855.2500
May Grunwald's eosin-methylene blue solution, J.T.Baker®
May Grunwald's eosin-methylene blue
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131580
UN: 1230
ADR: 3,II
IVDLogo
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Performance Test passes test