Iron(II) sulphate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
450278-25G
450278-5G
SIAL450278-25GEA
11770
CZK
SIAL450278-25G
SIAL450278-5G
Iron(II) sulphate hydrate, Sigma-Aldrich®
Iron(II) sulphate hydrate
Vzorec:
FeSO₄·H₂O Bod tání: ∼300 °C Hustota: 2,97 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149722 CAS číslo: 13463-43-9 EINECS: 231-753-5 |