Sodium dodecylbenzenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
289957-500G
289957-25G
289957-10KG
289957-1KG
SIAL289957-500GEA
3090
CZK
SIAL289957-500G
SIAL289957-25G
SIAL289957-10KG
SIAL289957-1KG
Sodium dodecylbenzenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Sodium dodecylbenzenesulphonate
Vzorec:
C₁₈H₂₉NaO₃S Bod tání: > 300 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011508 CAS číslo: 25155-30-0 EINECS: 246-680-4 Merck Index: 13,08686 |