Tisk…

Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

325900010 325905000
ACRO325900010EA 7620 CZK
ACRO325900010 ACRO325905000
Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers
Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers
Vzorec: C₁₈H₃₀O₃S
MW: 326,49 g/mol
Bod varu: 315 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 210 °C
MDL Number: MFCD00066677
CAS číslo: 85536-14-7
EINECS: 248-289-4
UN: 2586
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96 % (Sulfonic acid, M.W. 322)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Impurity ≤3 % Neutral oil
Sulfuric acid ≤1 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR