Dextrin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Dextrin
406281000
406285000
ACRO406281000EA
1090
CZK
ACRO406281000
ACRO406285000
Dextrin
Dextrin
Vzorec:
(C₆H₁₂O₆)n Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00081554 CAS číslo: 9004-53-9 EINECS: 232-675-4 Merck Index: 13,02971 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Sulfated ash | ≤0.5 % |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |