Tisk…
Potassium oleate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
60420-1KG 60420-250G
SIAL60420-1KGEA 4570 CZK
SIAL60420-1KG SIAL60420-250G
Potassium oleate, Sigma-Aldrich®
Potassium oleate
Vzorec: C₁₈H₃₃KO₂
Bod tání: 235…240 °C
MDL Number: MFCD00064243
CAS číslo: 143-18-0
EINECS: 205-590-5
Merck Index: 13,07735