9-Fluorenone-4-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
9-Oxofluoren-4-carboxylic acid, 9-Oxo-9H-fluorene-4-carboxylic acid, 9-Oxofluorene-4-carboxylic acid
B25021.03
B25021.06
B25021.03EA
1010
CZK
B25021.03
B25021.06
9-Fluorenone-4-carboxylic acid ≥98%
9-Fluorenone-4-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 6223-83-2
Molecular Formula: C14H8O3
Formula Weight: 224.22
Melting Point: 224-228°
Beilstein Reference: 2694801
Vzorec:
C₁₄H₈O₃ MW: 224,22 g/mol Bod tání: 224…228 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001145 CAS číslo: 6223-83-2 EINECS: 228-311-9 |