Tisk…
Orange G 85+%, pure, high purity biological stain
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: CI 16230
229820250 229821000
ACRO229820250EA 2240 CZK
ACRO229820250 ACRO229821000
Orange G 85+%, pure, high purity biological stain
Orange G
Vzorec: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
MW: 452.38
Bod tání: 141
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012457
CAS číslo: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥85.0 %