Orange G, pure, certified
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
416550100
416551000
ACRO416550100EA
1160
CZK
ACRO416550100
ACRO416551000
Orange G, pure, certified
Orange G
Vzorec:
C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂ Bod tání: 141 °C Hustota: 0,45 to 0.47 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012457 CAS číslo: 1936-15-8 EINECS: 217-705-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥80 % |
UV Lambda max | 476 to 481 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.88 to 0.95 |
BSC Certification | Passes |
Microbial contamination | (Salmonella) Absent in 375g |