Resazurin sodium salt, pure, high purity biological stain
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
189900010
189900050
189900250
ACRO189900010EA
1320
CZK
ACRO189900010
ACRO189900050
ACRO189900250
Resazurin sodium salt, pure, high purity biological stain
Resazurin sodium salt
Vzorec:
C₁₂H₆NNaO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005036 CAS číslo: 62758-13-8 EINECS: 263-718-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Dark green to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Dye content | ≥75 % |