Tisk…
X-GlcA ((5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide) cyclohexylammonium salt) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
331191000 331190250
ACRO331191000EA 13060 CZK
ACRO331191000 ACRO331190250
X-GlcA ((5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide) cyclohexylammonium salt) 98%
X-GlcA ((5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide) cyclohexylammonium salt)
Vzorec: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00058543
CAS číslo: 114162-64-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to off-white Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %