Tisk…
Azomethine H sodium salt, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Sodium hydrogen 4-hydroxy-5-(salicylideneamino)naphthalene-2,7-disulphonate, 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3,6-disulphonic acid 6-sodium salt, Azomethine H, 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3,6-disulphonic acid monosodium salt, Azomethine-H monosodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11962.0010 1.11962.0100
1.11962.0010EA 20150 CZK
1.11962.0010 1.11962.0100
Azomethine H sodium salt, Supelco®
Azomethine H sodium salt
Vzorec: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂
Bod tání: > 200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042050
CAS číslo: 5941-07-1
EINECS: 227-698-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 445.39 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3