Indigo carmine, pure, certified
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
412300250
412301000
ACRO412300250EA
1760
CZK
ACRO412300250
ACRO412301000
Indigo carmine, pure, certified
Indigo carmine
Vzorec:
C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂ Bod tání: ? 300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005723 CAS číslo: 860-22-0 EINECS: 212-728-8 Merck Index: 13,04969 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Dark blue to purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥80 % |
UV Lambda max | 608 to 612 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.98 to 1.07 |
BSC Certification | Passes |