Tisk…
(±)-Camphene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Camphene, (±)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-3,3-Dimethyl-2-methylennorcamphane
M-Clarity™ quality level = MQ100
456055-1KG 456055-25G
SIAL456055-1KGEA 5640 CZK
SIAL456055-1KG SIAL456055-25G
(±)-Camphene, Sigma-Aldrich®
(±)-Camphene
Vzorec: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Bod varu: 318 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42…45 °C
Hustota: 0,8421 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 34 °C
MDL Number: MFCD00066603
CAS číslo: 79-92-5
EINECS: 201-234-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,01777