Tisk…
(±)-Camphene 75% remainder mainly alpha-fenchene
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Camphene, (±)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-3,3-Dimethyl-2-methylennorcamphane
295570025 295570010
ACRO295570025EA 7250 CZK
ACRO295570025 ACRO295570010
(±)-Camphene 75% remainder mainly alpha-fenchene
(±)-Camphene
Vzorec: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Bod varu: 159…160 °C (760 mmHg)
Bod tání: 42 °C
Hustota: 0,8421 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066603
CAS číslo: 79-92-5
EINECS: 201-234-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,01777
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %