4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27309.18
H27309.09
H27309.18EA
10300
CZK
H27309.18
H27309.09
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥97%
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 6921-66-0
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 27-30°
MDL No.: MFCD00238557
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ Bod tání: 27…30 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00238557 CAS číslo: 6921-66-0 |