5'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
383384-25G
383384-5G
SIAL383384-25GEA
3400
CZK
SIAL383384-25G
SIAL383384-5G
5'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
5'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ |
MDL Number:
MFCD00067788 CAS číslo: 1450-74-4 EINECS: 215-916-8 |