Tisk…
5'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
383384-25G 383384-5G
SIAL383384-25GEA 3400 CZK
SIAL383384-25G SIAL383384-5G
5'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
5'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇ClO₂
MDL Number: MFCD00067788
CAS číslo: 1450-74-4
EINECS: 215-916-8