Docusate sodium 98, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
MQ200
323586-100G
323586-5G
323586-500G
SIAL323586-100GEA
2010
CZK
SIAL323586-100G
SIAL323586-5G
SIAL323586-500G
Docusate sodium 98, Sigma-Aldrich®
Docusate sodium
Vzorec:
C₂₀H₃₇NaO₇S MW: 444.57 Bod varu: ∼180 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼155 °C Hustota: ∼1.1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012455 CAS číslo: 577-11-7 EINECS: 209-406-4 Merck Index: 12,03460 |