Docusate sodium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
MQ200
86140-100G
86140-500G
SIAL86140-100GEA
1060
CZK
SIAL86140-100G
SIAL86140-500G
Docusate sodium, Sigma-Aldrich®
Docusate sodium
Vzorec:
C₂₀H₃₇NaO₇S MW: 444.57 Bod varu: ∼180 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼155 °C Hustota: ∼1.1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012455 CAS číslo: 577-11-7 EINECS: 209-406-4 Merck Index: 12,03460 |