Docusate sodium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
86139-10G
86139-250G
86139-50G
SIAL86139-10GEA
3140
CZK
SIAL86139-10G
SIAL86139-250G
SIAL86139-50G
Docusate sodium, Sigma-Aldrich®
Docusate sodium
Vzorec:
C₂₀H₃₇NaO₇S MW: 444,57 g/mol Bod varu: ∼180 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼155 °C Hustota: ∼1,1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012455 CAS číslo: 577-11-7 EINECS: 209-406-4 Merck Index: 12,03460 |